missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-Carbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11430548
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid serves as a building block in the synthesis of diphthamide.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-Carbonsäure dient als Baustein in der Synthese von Diphthamid.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln/Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen getrennt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4042-36-8
Summenformel C5H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 129.115
MDL-Nummer MFCD00066212
InChI-Schlüssel ODHCTXKNWHHXJC-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-pyroglutamic acid, 5-oxo-d-proline, r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-pyr-oh, 2r-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, d-proline, 5-oxo, r-+-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-pyrrolidone-2-carboxylic acid, r-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, d-5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
PubChem CID 439685
ChEBI CHEBI:16924
IUPAC-Name (2R)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1CC(=O)NC1C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 100 g
Beilstein 82133
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +10.5° (c=5 in Water)
Formelmasse 129.12
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'