Learn More
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid |
Schmelzpunkt | 51°C to 53°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4675524 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Optische Drehung | +90° (c=1 in IMS) |
Formelmasse | 180.2 |
Reinheit (%) | 98% |