Learn More
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-carboxaldehyde |
CAS | 15186-48-8 |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.0450g/mL |
Siedepunkt | 139.0°C |
Flammpunkt | 62°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde