Learn More
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(R)-1-phenylethyl isocyanate is used in the derivatisation of alcohols, thiocarbamates and hydroxy fatty acids. (R)-1-phenylethyl isocyanate moderately inhibited both BP-DNA adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-1-Phenylethylisocyanat wird bei der Derivatisierung von Alkoholen, Thiocarbamaten und Hydroxy-Fettsäuren verwendet. (R)-1-Phenylethylisocyanat hemmt beide BP-DNA-Addukte moderat.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
(R)-1-Phenylethylisocyanat wird bei der Derivatisierung von Alkoholen, Thiocarbamaten und Hydroxy-Fettsäuren verwendet. (R)-1-Phenylethylisocyanat hemmt beide BP-DNA-Addukte moderat.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate |
Dichte | 1.045 |
Siedepunkt | 55°C to 56°C (2.5 mmHg) |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Brechungsindex | 1.5124 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2206 |
Beilstein | 3196930 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. |