Learn More
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15497745
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497745
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15497745
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29112.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 103733-65-9 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103733-65-9
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.20
MDL-Nummer MFCD00144038
InChI-Schlüssel BWKMGYQJPOAASG-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-d-tic-oh, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-+-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3-isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 3r, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylicacid
PubChem CID 712398
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Menge 250 mg
Optische Drehung +163° (c=2 in 1N NaOH)
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
Formelmasse 177.2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10141595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH29112.06,H29112.MD,H29112.03
Chargennummer10235672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH29112.06,H29112.MD,H29112.03
Chargennummer61500177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH29112.06,H29112.MD,H29112.03
Chargennummer10232040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH29112.06,H29112.MD,H29112.03
Name des Produkts
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, Thermo Scientific Chemicals >