Learn More
Chinoxalin-6-Carbonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465957
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6925-00-4
Summenformel C9H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.159
MDL-Nummer MFCD01365834
InChI-Schlüssel JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
IUPAC-Name Chinoxalin-6-carbonsäure
SMILES C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoxaline-6-carboxylic acid
Schmelzpunkt 248°C to 251°C
Menge 25 g
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 95%