Learn More
Chinolin-8-Boronsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395435
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-58-8
Summenformel C9H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.978
MDL-Nummer MFCD01114698
InChI-Schlüssel KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-8-boronic acid, 8-quinolineboronic acid, 8-quinolinylboronic acid, 8-quinoline boronic acid, quinolin-8-yl boronic acid, 8-boronoquinoline, 8-quinolylboronic acid, boronic acid, 8-quinolinyl, unii-5qs1a25ij6, quinolin-8-yl-8-boronic acid
PubChem CID 2734380
IUPAC-Name Chinolin-8-yl-boronsäure
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)C=CC=N2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-8-boronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Beilstein 147522
Merck Index 14,8069
Formelmasse 172.98
Reinheit (%) 99%