Learn More
Chinin, wasserfrei, 99 % (Gesamtbase), kann bis zu 5 % Dihydrochinin enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488683
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Quinine is used in photochemistry as a common fluorescence standard and as a resolving agent for chiral acids. It is also useful for treating falciparum malaria, lupus, arthritis and vivax malaria. It acts as a flavor component in tonic water and bitter lemon. It is utilized as the chiral moiety for the ligands used in sharpless asymmetric dihydroxylation. Furthermore, it catalyzes the kinetic resolution of furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinin wird in der Photochemie als üblicher Fluoreszenzstandard und als Auflösungsmittel für chirale Säuren verwendet. Es ist auch nützlich für die Behandlung von Falciparum-Malaria, Lupus, Arthritis und Vivax-Malaria. Es wirkt als Aromakomponente in Tonicwater und Bitter Lemon. Es wird als chirale Gruppe für Liganden eingesetzt, die bei der asymmetrischen Dihydroxylierung nach Sharpless verwendet werden. Desweiteren katalysiert es die kinetische Auflösung von Furanonen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform und Ethylacetat. Schwer löslich in Wasser und Essigsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-95-0
Summenformel C20H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 324.42
MDL-Nummer MFCD00198096
InChI-Schlüssel LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine
Namenshinweis Anhydrous, may cont. up to 5% dihydroquinine
Schmelzpunkt ∼177°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Gesamtbase)
Menge 50 g
Beilstein 91867
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8061
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform and diethyl ether. Slightly soluble in water and glycerol.
Optische Drehung −166° (c=1 in ethanol)
IUPAC-Name (5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl)-[6-(Trideuteriomethoxy)Chinolin-4-yl]Methanol
Formelmasse 324.42
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine, anhydrous, 99% (total base), may cont. up to 5% dihydroquinine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Quinine