Learn More
Contec™ Quiltec™ I Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Reinigen Sie Innenflächen, Werkzeuge oder Produkte. Quiltec™ I Wischtücher bieten eine extrem hohe Saugleistung. Diese haltbaren Polyester-Wischtücher sind ideal für Reinraumanwendungen.
75.85 CHF - 1120.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Quiltec™ I Wischtücher
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Single-use
Lage 2-ply
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16685534
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
QT1-1212
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 50/Beutel Unsteril
585.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15287159
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
QT1-1212B/100
30 x 30 cm (12 x 12 in.) 100/Packung Unsteril
114.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11972435
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
QT1-99
9 x 9 in. (22,9 x 22,9 cm) 50/Beutel Unsteril
75.85 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16285232
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
LWQS0002
30 x 30 cm (12 x 12 in.) 500/Karton Steril
1065.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13516940
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
QT1-99B
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 900/Karton Unsteril
574.00 CHF
900 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16695534
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
QT1-66B
6 x 6 in. (150 x 150 mm) 200/Beutel, 10 Beutel/Karton (Großpackung) Unsteril
769.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16675524
Unterlagen ansehen
Contec™
LWQS0001
9 x 9 in. (230 x 230 mm) 25/Beutel, 40 Beutel/Karton Steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Zur Reinigung von Innenflächen, Arbeitsgeräten oder Produkten.Quiltec™ I Wischtücher bieten eine extrem hohe Saugleistung.Diese haltbaren Polyester-Wischtücher sind ideal für Reinraumanwendungen.
  • Diese Wischtücher mit versiegelten Kanten bieten eine extrem hohe Saugleistung. Zwei lasergeschnittene und miteinander versiegelte Schichten aus gestepptem Polyestergewebe für die Bildung von Taschen, in denen zusätzliche Flüssigkeit eingeschlossen werden kann.
  • Die zweilagige, gesteppte Polyesterkonstruktion sorgt für einen strapazierfähigen Wischer mit außergewöhnlicher Saugfähigkeit und absorbiert mehr als das Doppelte der Kapazität eines einschichtigen Wischtuchs
  • Extrem geringe Partikel- und Faserkonzentration, daher ideal für die Reinigung der Innenflächen von Verfahrensinstrumenten, das Abwischen von Produkten oder die allgemeine Reinigung
Bestellinformation
Gewaschen und verpackt in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4.
Spezifikation
Spezifikation
Quiltec™ I Wischtücher
Nicht autoklavierbar
2-ply
Polyester
Single-use