Learn More
Quickfit™ Hohlstopfen mit Standardverjüngung und flachem Kopf, aus Borosilikatglas
Diese Glasstopfen eignen sich für Quickfit™ Glasartikel und andere Glasartikel mit standardmäßigen Buchsen aus geschliffenem Glas. AzlonTM Hohlstopfen mit Standardverjüngung und flachem Kopf aus Borosilikatglas sind leicht, beständig und griffig.
Marke: Quickfit SB12
90.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Glasstopfen mit Quickfit™ Glaskolben und anderen Glasinstrumenten mit Normschliff-Standardhülsen.AzlonTM standardmäßige konische Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit flachem Kopf sind leicht, langlebig und leicht zu greifen.
- Entspricht den in ISO 383 beschriebenen Standardkonussen
- Borosilikatglas für chemische Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen
- Hohle Konstruktion zur Gewichtsreduktion
- Sechseckiger Kopf vermeidet das Umherrollen des Stopfens und bietet einen guten Griff
- Oberseite der Stopfens ist flach, wodurch er auf dem Endstück stehen kann und eine Kontamination der geschliffenen Unterseite vermieden wird
Spezifikation
Chemische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit | |
10/21 | |
Stopfen |
QuickFit™ Tischware und andere Glasartikel mit Standardglassteckdosen | |
Borosilikatglas |