Learn More
DICHTUNG SILIK/TEFLON D11MM 111MM
Silikongummiummantelung mit PTFE für eine chemisch beständige und fettfreie Dichtung
Marke: SVL 296-90
60.09 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Montage zwischen den Flanschen von SVL™ Reaktionsgefäßen und Deckeln
- Silikongummiummantelung mit PTFE für eine chemisch beständige und fettfreie Dichtung
Spezifikation
Reaktionsgefäß | |
Dichtungsring | |
Gehäuse 1PK |