Learn More
PTFE seal Flange bore 100mm Thickness 0.5mm
QuickFit PTFE-Dichtung, zur Verwendung mit:QuickFit Glaswaren mit Flachflanschgelenk
Marke:  Quickfit PS100
Artikelnummer. 12962838
  • 25.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
QuickFit PTFE-Dichtung, zur Verwendung mit:QuickFit Glaswaren mit Flachflanschgelenk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
QuickFit™ Glaswaren mit Flachflanschgelenk
PTFE
Dichtung