Learn More
1 SET CHEMISTRY SET QUICKFIT(29BU/M)
Starterkit - ideal zur Einführung in die wichtigsten Methoden der präparativen organischen Chemie
Marke:  Quickfit 29BU/M
Artikelnummer. 12103112
  • 176.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Starterkit - ideal zur Einführung in die wichtigsten Methoden der präparativen organischen Chemie
  • Umfasst 5 Glasartikel mit allen Größen 14/23 Quickfit™ geschliffenen Glasgelenken für maximale Flexibilität
  • Skala auf Basis von Ausgangsmaterialmengen bis 30 g
  • Sowohl Rückfluss- als auch Destillationsbaugruppen können konstruiert werden
  • Untergebracht in einem robusten Karton mit Schaumgummibeschichtung zum Produktschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kit für organische Chemie
Fünf Glasprodukte inkl. 50 ml-Kolben in Birnenform, zwei Stillköpfe, drei Liebig Kondensator, vier Schraubverschlussadapter, fünf Empfängeradapter
Ideal für die Einführung in die wichtigsten Techniken der präparativen organischen Chemie
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1 SET CHEMISTRY SET QUICKFIT(29BU/M) > Organische Chemie