Learn More
Quickfit™ Wägegläser mit Normschliff-Stopfen
14.80 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
10 ml
20 ml
25 ml
40 ml
60 ml
100 ml
Beschreibung:
Große Form
Niedrige Form
Description
Hergestellt aus chemisch inertem Pyrex™ Borosilikatglas und entspricht DIN 12605.QuickFit™ Wägeschalen mit geschliffenen Glasstopfen sind in einer Vielzahl von Kapazitäten und einer Auswahl an gedrungenen oder hohen Flaschenformen erhältlich.
- Entspricht DIN 12605
- Chemisch inertes Pyrex™ Borosilikatglas
- Leichte Konstruktion mit Stopfen aus geschliffenem Glas
- Auswahl zwischen niedrigen oder hohen Flaschenformen
Specifications
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Beschreibung | Niedrige Form |
Enthält | Geschliffener Glasstopfen |
Material | Pyrex Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12605 |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 30 mm |
Verschlussmaterial | Mattglas |
Durchmesser (metrisch) | 35 mm |
Verschlusstyp | Stopfen |