Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Trichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Fügen Sie Flüssigkeit zu den meisten Quickfit™ Kolben und Baugruppen hinzu. Pyrex™ Quickfit™ Glashahn und -schaft mit Konus enthält Absperrhahn mit austauschbarem Glashahn.
Marke: Pyrex™ D1/21
85.60 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800
- Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Integration in Quickfit™ Kolben und Baugruppen
- Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
Spezifikation
100 ml | |
ISO 4800 | |
Mattglasartiger Konus, Sperrhahn mit Glasschlüssel | |
Tropftrichter |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
14/23 | |
2,5mm Bohrung |