Learn More
Quickfit™ Tropftrichter
QuickFit™ Tropftrichter sind für die Verwendung mit ML1 Mikrowaagen-Kits konzipiert.
Marke:  Quickfit ML/FUN
707.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15728037
  • 745.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Austauschbarer PTFE-Absperrhahn
  • Lieferung komplett mit Schraubgewindeanschluss, O-Ring und Dichtscheibe
  • Kann in Verbindung mit Mikroskala-Glasstopfen verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Tropftrichter
ML1 Mikrowaagen-Kit
Austauschbarer PTFE-Absperrhahn