Learn More
Dreschel Flaschenkopf für Gasspülflasche
38.97 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Länge (metrisch):
Stiel: 130mm
Stiel: 215mm
Stiel:175mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Beschreibung
Entspricht BS 2461.QuickFit™ Dreschel Flaschenkopf für Gasspülflaschen mit abnehmbaren Kunststoffsteckverbindern zum einfachen Anbringen von 9 mm-Schläuchen.Flaschenkopf und Gasspülflasche müssen separat bestellt werden.
- Entspricht BS 2461
- Nach Dreschel
- Mit abnehmbaren Kunststoffanschlüssen für problemloses Einpassen in Schläuche mit einer Bohrung von 9 mm
Spezifikation
Enthält | Schraubengewinde-Anschlüsse aus Kunststoff |
Material | Borosilikatglas |
Länge (metrisch) | Stiel: 215mm |
Menge | 1/Packung |
Zertifizierung/Konformität | BS 2461 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | MF29/3/500 |