Learn More
Dreschel Flaschenkopf für Gasspülflasche
Click to view available options
Länge (metrisch):
Stiel: 130mm
Stiel: 215mm
Stiel:175mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Beschreibung
Entspricht BS 2461.QuickFit™ Dreschel Flaschenkopf für Gasspülflaschen mit abnehmbaren Kunststoffsteckverbindern zum einfachen Anbringen von 9 mm-Schläuchen.Flaschenkopf und Gasspülflasche müssen separat bestellt werden.
- Entspricht BS 2461
- Nach Dreschel
- Mit abnehmbaren Kunststoffanschlüssen für problemloses Einpassen in Schläuche mit einer Bohrung von 9 mm
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Enthält | Schraubengewinde-Anschlüsse aus Kunststoff |
Material | Borosilikatglas |
Länge (metrisch) | Stiel: 130mm |
Menge | 1/Packung |
Zertifizierung/Konformität | BS 2461 |
Form | Zylindrisch |
Produkttyp | Flaschenkopf nach Drechsel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | MF29/3/125 |
Länge (angloamerikanisch) | 5,11 in. |