Learn More
Quickfit™ Destillierbrücke mit Tropfenfänger
Destillat aus einem Kondensator. Der QuickFit™ Tropfenfänger nach Stutzer reduziert das Risiko, dass rohe Flüssigkeiten in den Dampfstrom gelangen.
Marke:  Quickfit SH7/13
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12415396
  • 85.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Destillat aus einem Kondensator.Der QuickFit™ Tropfenfänger nach Stutzer reduziert das Risiko, dass rohe Flüssigkeiten in den Dampfstrom gelangen.
Ein Spritzkopf zur Verwendung in Destillationsbaugruppen mit vertikal montiertem Kondensator - Der untere Konus nimmt den Kolben auf, der obere Konus nimmt den Kondensator auf - Der Spritzkopf reduziert das Eindringen von Flüssigkeit aus dem Rohr in den Dampfstrom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3)
Destillierkolben, bei denen der Kondensator vertikal montiert wird
19/26 (Kühler), 24/29 (Kolben)
Destillationstropfenfängeradapter