Learn More
IMMERSION CONDENSER COLD FINGE
Zum Eintauchen in Destillationseinheiten
Marke:  Quickfit FC14/00/SC
68.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12021652
  • 73.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wird zur Regelung des Rückflusses verwendet, indem der Luft- oder Wasserdurchfluss eingestellt wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wird zur Regelung der Rückflutung verwendet
Abnehmbarer Schlauchanschluss
1/Pckg.
Kühlfinger-Kondensator
Destillationseinheit
185 mm
Borosilikatglas