Learn More
Quickfit™ Zweihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
44.25 CHF - 478.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Anzahl pro Karton | 2 |
Bodenform | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12030643
|
Quickfit
FR100/3S/2A |
100 ml | 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
46.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12478966
|
Quickfit
FR100/3S/1A |
100 ml | 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite) |
48.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12418996
|
Quickfit
FR250/3S/1A |
250 ml | 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite) |
50.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12070653
|
Quickfit
FR250/3S/2A |
250 ml | 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
44.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438986
|
Quickfit
FR25/1S/1A |
25 ml | 14/23 (Mitte), 14/23 (Seite) |
46.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12050673
|
Quickfit
FR500/3S/2A |
500 ml | 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
48.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12403631
|
Quickfit
FR50/1S/1A |
50 ml | 14/23 (Mitte), 14/23 (Seite) |
46.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15547880
|
Quickfit
FR2L/5S/2A |
2000 mL | 34/35 (Mitte), 19/26 (Seite) |
478.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15517860
|
Quickfit
FR1L/3S/1A |
1000 mL | 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite) |
307.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15537860
|
Quickfit
FR1L/3S/2A |
1000 mL | 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
307.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15597890
|
Quickfit
FR500/3S/1A |
500 mL | 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite) |
246.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
- Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
- Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
- Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
Borosilikatglas | |
2 | |
Rund |