Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
Marke:  Quickfit FR500/3S
84.37 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10488570
  • 139.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
  • Hochwertiger Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
  • Umfassendes Sortiment von 46 Kolben mit 5 bis 10,000 ml
  • Korpusdurchmesser und Wandstärke entsprechen den jeweiligen Anforderungen nach ISO 1773 und ISO 4797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797
Borosilikatglas
Kurz
Rund
500 ml
163 mm
24/29