Learn More
Quickfit™ Jodzahlkolben aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2735
Marke:  Quickfit FIB250/4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15597840
  • 692.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entspricht BS 2735
  • Entspricht BS 2735
  • Für die Bestimmung von Jod
  • Der Kolben verfügt über eine geschliffene Buchse und eine becherförmige Oberseite
  • Der Stopfen hat einen verlängerten Griff, der weit über die Flüssigkeitsversiegelung hinausragt
Hinweis: Stopper ist nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BS 2735
250 mL
29/32
Oberteil:Tassenförmig
Borosilikatglas, Pyrex Glas