Learn More
Quickfit™ Jodzahlkolben aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2735
Marke: Quickfit FIB500/4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entspricht BS 2735
- Entspricht BS 2735
- Für die Bestimmung von Jod
- Der Kolben verfügt über eine geschliffene Buchse und eine becherförmige Oberseite
- Der Stopfen hat einen verlängerten Griff, der weit über die Flüssigkeitsversiegelung hinausragt
Spezifikation
BS 2735 | |
500 mL | |
2 | |
Jodzahlkolben:SIB 29 |
Oberteil:Tassenförmig | |
Borosilikatglas | |
Jodkolben | |
29/32 |