Learn More
Quickfit™ Jodzahlkolben aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2735
Marke: Quickfit FIB500/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entspricht BS 2735
- Entspricht BS 2735
- Zum Nachweis von Jod
- Kolben mit Normschliffhals und tassenförmigem Aufsatz
- Stopfen mit extralangem, deutlich über die Flüssigkeitsdichtung hinausragendem Griff
Spezifikation
BS 2735 | |
500 ml | |
24/29 |
Becherförmig | |
Borosilikatglas, Pyrex™ |