Learn More
Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Die mitgelieferten Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglichen den einfachen und sicheren Anschluss von flexiblen 9 mm-Schläuchen. Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas mit Schliffkern und Schliffhülse sind hocheffiziente Kondensatoren mit einer großen Kühlfläche. Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten.
Marke:  Quickfit C3/14/SC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11351855
  • 93.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lieferung mit abnehmbaren Schraubgewindeverbindungsstücken aus Kunststoff, die eine einfache und sichere Montage von biegsamen 9 mm-Schläuchen ermöglichen.QuickFit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit geschliffenem Konus und geschliffener Hülse ist ein hocheffizienter Kondensator mit großer Kühloberfläche.Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten
  • Geeignet für Rückfluss- oder Destillationsarbeiten
  • Hocheffiziente Kondensatoren mit großer Kühlfläche
  • Lieferung mit abnehmbaren Gewindeverbindern aus Kunststoff, mit denen flexible 9 mm-Schläuche einfach und sicher montiert werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten
29/32
Kondensatorspule
315 mm (insgesamt) 165 mm (effektiv)
Borosilikatglas