Learn More
Quickfit™ Luftkühler aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der QuickFit™ Borosilikatglas-Luftkondensator erzeugt Kondensation von Materialien mit Siedepunkten über 150 °C.
Marke:  Quickfit C2/11
23.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12508845
  • 25.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Einfache Kondensatoren für die Kondensierung von Materialien mit Siedepunkten über 150 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für Kondensierung von Materialien mit Siedepunkte über 150 °C
1/Pckg.
Borosilikatglas
260 mm
14/23
Luftkondensator