Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 10-Farbstoff-Kit für Spektralkalibrierung, 96-Well, 0,1 ml
Dieses anwenderfreundliche Farbkalibrierungskit erstellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte auf den Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well 0,1 ml Echtzeit-PCR-Systemen.
Marke:  Applied Biosystems™ A26342
587.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16309415
  • 1068.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das QuantStudio™ 3/5 10-Farbstoff-Kit für Spektralkalibrierung enthält folgende Komponenten:
• 96-Well 0,1-ml-Spektralkalibrierungsplatte 1 (enthält FAM-, VIC-, ROX- und SYBR-Farbstoffe)
• 96-Well 0,1-ml-Spektralkalibrierungsplatte 2 (enthält ABY-, JUN- und MUSTANG PURPLE-Farbstoffe)
• 96-Well 0,1-ml-Spektralkalibrierungsplatte 3 (enthält Tamra, NED und Cy5, Farbstoffe)
Dieses Kalibrierkit für mehrere Farbstoffplatten ermöglicht die gleichzeitige Farbstoffkalibrierung in einzelnen Platten und reduziert so den Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich. Darüber hinaus verbessern die Formulierungen der Farbstoffe in Platte 2 die Ergebnisse durch Multiplexing, indem sie die Fluoreszenzspektren der jeweiligen Sonden, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-well, 0.1 mL
VIC
1 x 96-Well, 0,1 ml
Kit für Spektralkalibrierung
Trockeneis
96-well, 0.1 mL
Niedrig
• 96-Well, 0,1-ml-Spektralkalibrierungsplatte 1 (enthält FAM-, VIC-, ROX- und SYBR-Farbstoffe)
• 96-Well, 0,1-ml-Spektralkalibrierungsplatte 2 (enthält ABY-, JUN- und MUSTANG PURPLE-Farbstoffe)
• 96-Well, 0,1-ml-Spektralkalibrierungsplatte 3 (enthält Tamra-, NED- und Cy5-Farbstoffe)
QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5
QuantStudio™
Spectral Calibration
1 kit
Spektralkalibrierung
qPCR