Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 973 for Human TIMP-2
For use with catalog number DTM200
Marke:  R&D Systems™ QC174
Artikelnummer. 18741958
  • 227.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
7077
1 Each
TIMP-2
Control