Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1063 for Human FABP4
For use with catalog number DFBP40
Marke:  R&D Systems™ QC186
Artikelnummer. 18732598
  • 227.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
2167
1 Each
FABP4 (A-FABP)
Control