Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™
Qualitätskontrolle gemäß USP Kapitel 60
Marke:  Thermo Scientific™ R4715221
Artikelnummer. 16814863
  • 1445.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 18-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cenopacia ATCC™ ™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle. Es ist der empfohlene Stamm zur Unterstützung von QK-Tests für nicht sterile Produkte, wie in Kapitel 60 der US Pharmacopeia beschrieben.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Liefert < 100 koloniebildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0,1 ml Inokulum
  • Ergibt 10 Tests/rekonstituierte Ampulle, 100 Tests/Kit
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Inhalt: 10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ATCC™ BAA-245™
Quanti-Cult Plus™
Gramnegative Stäbchen
Pharmazeutik
100 Tests/Kit
Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™
BactiDisk
Quantitative Qualitätskontrolle
100 Tests/Kit
LMG 16656
Sonderangebote
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.