Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ RNA Assay-Kits und Quant-iT RNA HS Reagenz
Erzielen Sie mit den fluoreszierenden Quant-iT RNA Assay-Kits und -Reagenzien eine hochselektive und genaue Quantifizierung zahlreicher RNA-Proben. Das Quant-iT RNA HS Reagenz liefert ausreichend Material für mindestens 2000 Assays in einem 96-Well-Mikrotiterplattenformat.
530.00 CHF - 1338.00 CHF
Produktcode | Marke | Assay | Bestimmungsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Assay | Bestimmungsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10174582
|
Invitrogen™
Q33140 |
RNA-Quantifizierung | 5 bis 100 ng |
1338.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10582894
|
Invitrogen™
Q10213 |
RNA-Quantifizierung, breiter Bereich | 20 bis 1000 ng |
896.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15888957
|
Invitrogen™
Q33225 |
RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich | 200 bis 10.000 ng |
530.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Ermöglichen Sie eine einfache und genaue RNA-Quantifizierung mit dem Quant-iT RNA Assay-Kit, das auch in Konfigurationen mit breitem Bereich (BR) und erweitertem Bereich (XR) sowie einem eigenständigen High-Sensitivity (HS) Reagenz erhältlich ist. Diese Quant-iT RNA-Quantifizierungskits sind für RNA über dsDNA sehr selektiv und können zur Erzeugung fluoreszenzbasierter linearer Detektionsbereiche von RNA verwendet werden.
Quant-iT RNA Assay-KitDas Quant-iT RNA Assay-Kit macht die RNA-Quantifizierung einfach und genau. Das Kit enthält konzentrierte Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte RNA-Standards. Der Assay ist hochselektiv für RNA gegenüber Doppelstrang-DNA. Im Bereich von 5 bis 100 ng RNA ist das Fluoreszenzsignal linear.
Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay-Kit
Die Verwendung des Quant-iT RNA XR (Extended Range) Assay-Kits bietet eine präzise und selektive Methode zur Quantifizierung zahlreicher RNA-Proben. Der Assay ist hochselektiv für RNA und quantifiziert keine DNA, Proteine und freien Nukleotide. Das Assay-Kit ist für genaue initiale RNA-Proben-Konzentrationen von 10 ng/µl bis 10.000 ng/µl konzipiert, abhängig vom Probenvolumen, und bietet einen linearen Detektionsbereich von 200 bis 10.000 ng. Das Kit enthält konzentrierte Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte RNA-Standards. Verdünnen Sie einfach das Reagenz mit dem mitgelieferten Puffer, fügen Sie die Probe hinzu (jedes Volumen zwischen 1 µl und 20 µl ist akzeptabel), und lesen Sie die Konzentration mit einem Fluoreszenz-basierten Mikrotiterplatten-Lesegerät aus.
Quant-iT RNA BR (Broad Range) Assay-Kit
Die Verwendung des Quant-iT RNA BR (Broad Range) Assay-Kits bietet eine präzise und selektive Methode zur Quantifizierung zahlreicher RNA-Proben. Im Vergleich zum hoch sensitiven Original Quant-iT RNA-Kit ist das Quant-iT RNA Broad Range-Kit ideal für Mikroarray-Proben mit höherer RNA-Konzentration. Eine Verdünnung der RNA-Proben vor der Quantifizierung ist beim Quant-iT RNA Broad Range-Kit nicht erforderlich. Das Kit ist für die RNA-Analyse bestimmt und quantifiziert keine DNA, Proteine und freien Nukleotide.
Quant-iT RNA HS Reagenz
Das Quant-iT RNA HS-Reagenz mit einem linearen Detektionsbereich von 5 bis 100 ng in Probenvolumina von 1 bis 20 µl und RNA-Selektivität macht die RNA-Quantifizierung selbst bei gleichen DNA-Massen einfach und genau. Dieses konzentrierte Assay-Reagenz liefert unter Verwendung des mitgelieferten Protokolls ausreichend Material für mindestens 2000 Assays im 96-Well-Mikrotiterplattenformat. Der Assay wird bei Raumtemperatur durchgeführt, und das Signal ist ca. drei Stunden lang stabil.
Wichtige Merkmale des Quant-iT RNA HS Reagenz
• Genaue Erkennung von nur 2 ng RNA in einem Mikrotiterplatten-Well
• Kerndynamischer Bereich von 5 bis 100 ng
• Approximale Fluoreszenzanregung/Emissionsmaxima von 644/673 nm
Häufige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Protein sind in allen Assay-Kits gut verträglich.
Spezifikation
Fluoreszenz | |
Quant-iT |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.