Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA Assay-Kits, hohe Empfindlichkeit (HS) und großer Bereich (BR)
Für die hochselektive Quantifizierung von doppelsträngiger DNA über RNA erzeugen die Quant-iT dsDNA-Assay-Kits mit hoher Empfindlichkeit und einem breiten Spektrum Fluoreszenzsignale, die im Bereich von 0,2–100 ng bzw. 2–1000 ng DNA linear sind.
Brand:  Invitrogen™ Q33130
 View more versions of this product
Product Code. 10555213
  • 1270.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Führen Sie die dsDNA-Quantifizierung einfach und schnell mit Quant-iT dsDNA Assay-Kits durch. Sowohl das Quant-iT High-Sensitivity dsDNA-Assay-Kit als auch das Quant-iT Broad-Range dsDNA-Assay-Kit liefern konzentriertes Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Diese DNA-Assay-Kits sind äußerst selektiv für doppelsträngige DNA über RNA, und in den Bereichen 0,2 bis 100 ng DNA (für das HS dsDNA-Assay-Kit) und 4 bis 1000 ng DNA (für das BR dsDNA-Assay-Kit) ist das Fluoreszenzsignal linear.
Das Quant-iT dsDNA High-Sensitivity Assay-Kit und das Quant-iT dsDNA Broad-Range Assay-Kit machen die DNA-Quantifizierung einfach und genau. Das Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, einen Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Das Reagenz einfach im Verhältnis 1:200 verdünnen, 200 µl in die Wells einer Mikrotiterplatte geben, 1 – 20 µl Probe hinzufügen, mischen und die Fluoreszenz messen.
Die Assays sind hochselektiv für doppelsträngige DNA über RNA, und im Bereich 0,2–100 ng für den HS-Assay oder 4–1000 ng für den BR-Assay ist das Fluoreszenzsignal mit DNA linear. Der Assay wird bei Raumtemperatur durchgeführt und das Signal ist ca. drei Stunden lang stabil. Häufige Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Proteine beeinflussen diese Assays nicht.
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
dsDNA-Quantifizierung, breites Spektrum
Mikrotiterplatten-Lesegerät
4 bis 1000 ng
1 kit
Fluoreszenz
1000 Assays (200 μl Assayvolumen)
Quant-iT
Raumtemperatur
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers