Learn More
Cytiva Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 113V
Weniger Zeitaufwand für das Falten von Rundpapieren zum Einpassen in konische Trichter bei wiederholten oder mehrfachen Analysen. Fisherbrand™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gütegrad 113V Rundpapiere bestechen durch die höchste Durchflussrate unter den Gütegraden für qualitative Analysen. Die gekreppte Oberfläche gewährleistet eine besonders hohe Beladungskapazität.
137.00 CHF - 222.00 CHF
Spezifikation
Format | Gefalteter Kreis |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | Grobe und gelatineartige Präzipitate |
Porengröße | > 30 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Herzberg 28 Sek. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11352925
|
Cytiva
1213-185 |
185 mm |
137.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11382925
|
Cytiva
1213-320 |
320 mm |
222.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese besonders starken Filterpapiere bestechen dank ihres geringen Gehalts an chemisch beständigem Harz durch eine hohe Nassfestigkeit. Normale qualitative Anwendungen führen nicht zu einer nennenswerten Verunreinigung des Filtrats.
- Ultrahohe Beladungskapazität mit einer geeigneten Partikelretention für den Einsatz mit groben oder gelatineartigen Präzipitaten
- Höchste Durchflussrate bei den Gütegraden für qualitative Analysen
- Gekreppte Oberfläche
- Höchste Papierstärke bei den Produkten für qualitative Analysen
- Rückhaltung von groben Partikeln: Nennpartikelrückhaltevermögen von 30 μm
- Dank der Faltung einfach in Anwendungen mit konischem Filtertrichter einsetzbar
Hinweis: Die Harze enthalten Stickstoff, daher sollten diese Gütegrade nicht für Anwendungen mit der Kjeldahl-Methode oder ähnlichen Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Gefalteter Kreis | |
Grobe und gelatineartige Präzipitate | |
Herzberg 28 Sek. | |
Der gekreppte Filter Whatman Grade 113V von GE für den Einsatz mit einem konischen Filtertrichter bietet eine schnelle Filtration und hohe Ladekapazität für Analysen mit groben Partikeln oder gelatinösen Präzipitaten. | |
100/Packung |
Zellulose | |
> 30 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 113V | |
420 μm |