missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Qualitative und gekreppte technische Papiere, Gütegrad 5 H/N
Halbdurchlässige Papierbarriere, die senkrecht zum Flüssigkeits- oder Luftstrom platziert wird
Marke: Sartorius™ FT-4-423-185
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Nassfest
Spezifikation
Gefaltet | |
>40 μm | |
5 H/N | |
0,28 mm | |
185 mm |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
3 s | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen |