Learn More
Macherey Nagel Testpapiere für qualitative Analysen, MN 615
Wird häufig für routinemäßige Trennungen verwendet.
Spezifikation
Format Scheibe
Güte MN 615
Menge 100/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7 Beschreibung
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Filterpapiere, die häufig für routinemäßige Trennungen verwendet werden
  • Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen, die Reinstwasser verwenden, um eine konsistente und zuverlässige Filtration zu gewährleisten
  • Am häufigsten verwendetes Universalfilterpapier mit mittlerer Retention und Durchflussrate
  • Dieses Filterpapier deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
MN 615
100/Packung