Learn More
Qsonica Q700/Q500 Zubehör: 8 Gestell für Röhrchenhalter
Eine hervorragende Lösung für die sichere Befestigung von Röhrchen bei der Arbeit mit Q500 /Q700 Ultraschallbädern.
259.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gestell für Röhrchenhalter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Becher-Sonotrode (Teilenr. 431C2) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15390372
|
Qsonica
451 |
8 x 1,5 ml-Eppendorf-Röhrchen aus Polypropylen | Grün |
259.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für 8 Röhrchen mit 1.5 ml
- Erhältlich für Evergreen- oder Eppendorf-Röhrchen
Spezifikation
Gestell für Röhrchenhalter | |
Becher-Sonotrode (Teilenr. 431C2) |