Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 705 ITK™ Organic Quantum Dots
Qdot™ 705 ITK™ organische Quantenpunkte
Marke: Molecular Probes™ Q21761MP
734.16 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Qdot™ 705 ITK™ organische Quantenpunkte sind das ideale Ausgangsmaterial für Anwendungen, die organische Lösungsmittel wie Hexan, Toluol, Dichlormethan oder Chloroform erfordern. Diese Materialien werden als Lösungen in Decan geliefert und sind nicht wasserlöslich. Diese organischen Qdot™ ITK™ Quantenpunkte sind für Forscher konzipiert, die ihre eigenen Methoden zur Übertragung von Quantenpunkt-Materialien in Wasser verwenden möchten. Unsere Qdot™ ITK™ organischen Quantenpunkte werden als 1 μM Lösungen angeboten und sind in 7 Farben von Qdot™ Sonden erhältlich.Wichtige Merkmale von Qdot™ ITK™ organischen Quantenpunkten:
Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
Qdot™ Sonden sind ideal für Bildgebungs- und Markierungsanwendungen, die helle Fluoreszenzsignale und/oder Echtzeitverfolgung erfordern. Einzigartig bei fluoreszierenden Reagenzien ist, dass alle neun verfügbaren Farben von Qdot™ Sonden gleichzeitig mit einer einzigen Lichtquelle (UV bis blau-grün) angeregt werden können. Diese Eigenschaft macht diese Reagenzien für wirtschaftliche und benutzerfreundliche Multiplexing-Anwendungen besonders geeignet. Qdot™ Marker basieren auf Halbleiternanotechnologie und sind in der Größenordnung mit Proteinen mittlerer Größe vergleichbar.
Informationen zu Innovator’s Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenzien
Diese Qdot™ ITK™ Sonden sind ideal geeignet für Forscher, die spezifische (nicht auf Lager befindliche) Konjugate für ihre Anwendungen vorbereiten wollen und eine anpassbare Konjugationsfunktion benötigen.
Weitere Formen von Qdot™ Nanokristallen sind erhältlich
Neben der organischen Form bieten wir Qdot™ ITK™ Quantenpunkte mit Carboxyl- und aminderivatisierten PEG-Modifikationen an. Wir haben auch eine breite Palette von Qdot™ Nanokristallkonjugaten und -markierungskits entwickelt. Untersuchen Sie die Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen oder lesen im Molecular Probes™ Handbuch, Abschnitt 6.6 – Qdot™ Nanokristalle, um mehr zu erfahren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
4 mL | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Qdot™ 705 | |
ITK™, Qdot™ |
Quantenpunkt | |
Raumtemperatur | |
Qdot Nanokristalle | |
705 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.