Learn More
Pyrrol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764461
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-97-7
Summenformel C4H5N
Molekulargewicht (g/mol) 67.09
MDL-Nummer MFCD00005216
InChI-Schlüssel KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
IUPAC-Name 1H-Pyrrol
SMILES N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole
Schmelzpunkt -23.0°C
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 129.0°C to 131.0°C
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5080 to 1.5100
Menge 500 g
Beilstein 20,159
Merck Index 15,8128
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, ether and dilute acids, soluble in most organic solvents
Viskosität 1.317 mPa.s (20°C)
Formelmasse 67.09
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit