Learn More
Pyrrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420443
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Pyrrole plays a major role in synthesis of drugs, spices, agrochemicals, dyes, photographic chemicals and perfumes. It plays an important role in the electropolymerisation of macroporous conducting polymer films. It acts as a catalyst for polymerization process; as a standard substance in chromatographic analysis; as corrosion inhibitors and preservatives and as solvents for resins and terpenes. It is utilized to study the hydrogen-bond mediated coupling of 1,2,3-triazole to pyrrole and in the preparation of 1-(4-Chloro-benzoyl)-pyrrole by reacting with 4-Chloro-benzoyl chloride. In Ciamician-Dennstedt rearrangement, It is used to prepare 3-chloropyridine by reacting with dichlorocarbene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrol spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von Arzneimitteln, Gewürzen, Agrochemikalien, Farbstoffen, fotografischen Chemikalien und Parfüms. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Elektropolymerisation von makroporösen leitenden Polymerfilmen. Es fungiert als Katalysator für den Polymerisationsprozess, als Standardsubstanz in der chromatographischen Analyse, als Korrosionshemmer und als Lösungsmittel für Harze und Terpene. Es wird zur Untersuchung der Wasserstoffbindungs-vermittelten Kupplung von 1,2,3-Triazol an Pyrrole und zur Vorbereitung von 1-(4-Chlor-Benzoyl)-Pyrrole durch Reaktion mit 4-Chlor-Benzoylchlorid verwendet. Bei der Ciamician-Dennstedt-Umlagerung wird es zur Vorbereitung von 3-Chlorpyridin durch Reaktion mit Dichlorcarben verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylether, verdünnten Säuren und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-97-7
Summenformel C4H5N
Molekulargewicht (g/mol) 67.09
MDL-Nummer MFCD00005216
InChI-Schlüssel KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
IUPAC-Name 1H-Pyrrol
SMILES N1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole
Dichte 0.967
Siedepunkt 131°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.509
Menge 50 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1159
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8014
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ethyl ether,dilute acids and organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 67.09
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyrrole