Learn More
Pyrrol-2-Carbonsäure 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393217
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Pyrrole-2-carboxylic acid has demonstrated antiparasitic activity against Trypanosomes by selective proline racemase inhibition and has potent antifungal activity against Phytophthora. It also has antifungal properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrole-2-Carbonsäure hat durch selektive Proline Racemase-Hemmung eine antiparasitäre Aktivität gegen Trypanosome nachgewiesen und hat eine starke antimykotische Aktivität gegen Phytophthora. Hat auch antimykotische Eigenschaften.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 634-97-9
Summenformel C5H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
MDL-Nummer MFCD00005219
InChI-Schlüssel WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carboxylic acid, minaline, minalin, 2-pyrrolecarboxylic acid, pyrrole-2-carboxylicacid, pyrrole-2-carboxylate, 2-carboxypyrrole, 1h-pyrrolecarboxylic acid, 9ci, pyc
PubChem CID 12473
ChEBI CHEBI:36751
IUPAC-Name 1H-pyrrol-2-carbonsäure
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼205°C (sublimation)
Menge 5 g
Beilstein 80825
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 99%