Learn More
Pyrrol-2-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pyrrole-2-carboxaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate. It undergoes condensation reaction to produce pyrrole-2-carboxaldehyde salicylhydrazone (PCSH). It is used as a key starting material for the preparation of pyrrole -2-carboxylic acid by oxidation reaction. It is also used to prepare 4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY dyes) through condensation with a pyrrole, which is an important probes for biotechnology and other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pyrrol-2-Carboxaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird Kondensationsreaktion zur Herstellung von Pyrrol-2-Carbonsaldehyd-Salicylhydrazon (PCSH) ausgesetzt. Wird als Hauptausgangsmaterial für die Herstellung von Pyrrol-2-Carbonsäure durch Oxidationsreaktion verwendet. Wird auch zur Vorbereitung von 4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen (BODIPY-Farbstoffe) durch Kondensation mit einem Pyrrol verwendet, das eine wichtige Sonde für die Biotechnologie und andere Anwendungen ist.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dimethylsulfoxid und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrrole-2-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 40°C to 46°C |
Siedepunkt | 217°C to 219°C |
Flammpunkt | 106°C (222°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 105745 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 95.1 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only