Learn More
Lonza™ PYROGENT™-5000 kinetische turbidimetrische LAL Assay-Kits
Nachweis von Endotoxin aus gramnegativen Bakterien.Lonza PYROGENT™-5000 kinetische turbidimetrische LAL-Assay-Kits sind ideal für Wasserproben, Parenteralia mit großem Volumen und Wasserspülung aus Medizinprodukten.
Marke: Lonza™ N688
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für eine große Anzahl von Proben
- Die Probe wird mit rekonstituiertem LAL-Reagenz in einer 96-Well-Platte gemischt
- Sie wird in das zur Inkubation geeignete Absorptions-Plattenlesegerät eingesetzt
- Sie wird automatisch auf das Auftreten von Trübung im Zeitverlauf überwacht
- Bei Vorhandensein von Endotoxin im Lysat beginnt eine Gelbildung, wodurch die Lösung wolkig oder trüb wird
Spezifikation
4500 Tests |