Learn More
Pyrogallol Solution, ∽25% in H2O; Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15667260
Click to view available options
Menge:
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrogallol solution
CAS 87-66-1
Farbe Gelb
Dichte 1.082g/mL at 20°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6O3
MDL-Nummer MFCD00002192
Menge 250 mL
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 907431
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
InChI-Schlüssel WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
IUPAC-Name Benzol-1,2,3-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Formelmasse 126.11g/mol
Physikalische Form Liquid