Learn More
Corning™ Pyroceram™ Digitale Rührheizplatten mit Oberplatte, 230 V
GREENER_CHOICE
Rührbereich: 60 bis 1150 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 10 x 10 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU/UK-Stil
Marke:  Corning™ 6796-620D
696.40 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10506464
  • 878.13 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pyroceram-Oberplatte
  • Digitale Anzeige blinkt, wenn die eingestellte Temperatur und Rührgeschwindigkeit erreicht werden
  • Temperaturgenauigkeit innerhalb von ±2 °C
  • Rührgeschwindigkeiten bei ±5 % der ausgewählten Einstellung
  • Anzeige für heiße Oberplatte warnt, wenn das Gerät angeschlossen oder zu heiß ist
  • Die angewinkelte Vorderseite minimiert Beschädigungen durch verschüttete Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glaskeramik
Helle LED-Wärmeanzeigen leuchten auf, wenn die Temperatur der Platte über 60 °C liegt, auch wenn die Wärmeregelung abgeschaltet ist. Die Form aus zwei Gussteilen leitet Spritzer von der Elektronik weg und enthält eine eingebaute Befestigung für eine optionale 18-in.-Stativstange
Digital
4,6 in.
39,1 cm
41 bis 1.022 °F
15,4 in.
19,7 cm
11,75 cm
1.113 W
5,2 kg
Quadratisch
1
230 V
230 V, 50 Hz
PC-620D
10 x 10 in.
Umgebungstemperatur bis 550 °C
5 bis 550 °C
50 Hz
4,9 A
7,7 in.
11,46 lb.
Heizplattenrührer
EU
60 bis 1.150 U/min