Learn More
Pyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Pyrimidine-5-carboxaldehyde is used in the preparation of (S)- and (R)-pyrimidyl alkanol by reacting with diisopropylzinc and (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrimidin-5-carboxaldehyd wird bei der Herstellung von (S)- und (R)-Pyrimidylalkanol durch Reaktion mit Diisopropylzink und (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methan verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Pyrimidin-5-carboxaldehyd wird bei der Herstellung von (S)- und (R)-Pyrimidylalkanol durch Reaktion mit Diisopropylzink und (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methan verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrimidine-5-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 39°C to 43°C |
Dichte | 1.23 |
Siedepunkt | 80°C to 82°C (4 mmHg) |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 108.1 |
Reinheit (%) | 97% |