Learn More
Pyrimidin-5-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406270
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321724-19-0
Summenformel C10H15BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.05
MDL-Nummer MFCD05155223
InChI-Schlüssel WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, pinacol ester pyrimidinyl-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidyl-5-boronic acid pinacolate, pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-pyrimidin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 4192667
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrimidin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 60°C to 66°C
Menge 1 g
Formelmasse 206.05
Reinheit (%) 95%