Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxinhydrochlorid, 99.0 %, extrarein
Artikelnummer. 10195303
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-56-0
Summenformel C8H11NO3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 205.64
MDL-Nummer MFCD00012807
InChI-Schlüssel ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC-Name 4,5-Bis(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxine hydrochloride
Schmelzpunkt 214,0 °C
Farbe Weiß
pH 2.4 to 3.0 (5% aq. soln.)
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 21, V,5, 492
Merck Index 15, 8095
Löslichkeitsinformationen Solution
Formelmasse 205.64
Reinheit (%) 98+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallpulver