Learn More
Pyridin-N-Oxid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10331184
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694-59-7
Summenformel C5H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 95.1
MDL-Nummer MFCD00006194
InChI-Schlüssel ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
PubChem CID 12753
ChEBI CHEBI:29136
IUPAC-Name 1-Pyridin-1-oxid
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-N-oxide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 60.0°C to 65.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 270.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 20, II, 131
Fieser 01,966; 02,353; 05,567; 09,396
Merck Index 15, 8084
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff, Kristalle und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-N-oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.