Learn More
Pyridin, Biotech-Qualität, ≥99.9 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 15685660
Click to view available options
Menge:
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Biotech-Qualität, ≥99,9 %
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
  • Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
  • Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin
pH ∼8.8 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -42 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.978 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 115 °C
Menge 2 l
Explosionsgrenze 0.124
Flammpunkt 17 °C (62.6 °F)
Zündpunkt 899 °F
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 10 mmHg (13.2 °C), 20 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Formelmasse 79.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 %